Merck
20-110
Src Manganese/ATP Cocktail
เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
ให้เราช่วยเหลือ
conjugate
unconjugated
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
For use in kinase assays.
Research Category
All
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Physical form
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerol phosphate, 5mM EGTA, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol
Preparation Note
1 year at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค