Quality Level
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
263 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
500 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Features and Benefits
- The Quick Release filter funnel disconnects from the receiver bottle with just a quarter turn—reducing the likelihood of spillage and making it easier to manipulate on the bench or under the hood.
- Bold product identification on the Steritop® filter funnel plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
- Click seal cap is flanged and modified to enable a firm grip in wet or dry conditions—and a tactile stop confirms secure closure. Worry less about the possibility of spilling or contamination of sterilized contents.
- Frosted, ample writing surface on the receiver bottle and lighter cap color facilitate clear labelling to improve legibility and reduce unreadable smears.
- Click seal cap rests on the side to avoid risk of contamination.
- Receiver bottles are stackable to save storage space.
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสมรวมถึงขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวการกำจัดอันตรายทางชีวภาพและของเสีย ดาวน์โหลดคู่มือ ECACC ฟรี
เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการกรองบนสื่อวัฒนธรรมเซลล์เม็ดเลือดที่มีปัจจัยเซลล์ T ที่สำคัญและส่วนประกอบสื่ออื่นๆ
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.