Merck
XTGHP-RO
Roche
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
Synonym(s):
transfection reagent
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is a multi-component reagent that forms a complex with DNA , then transports the complex into animal or insect cells.
Features and Benefits
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is a high performance reagent that transfects a broad range of eukaryotic cells, including insect cells and hard-to-transfect cell lines (e.g., Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12, and HCT 116).
  • Benefit from an easy-to-use non-liposomal reagent that is free of animal-derived components, stable at room temperature, filtered through 0.2 μm pore size membrane, and active in serum-containing medium.
  • Achieve new levels of transfection efficiency in primary cells and tumor cell lines that are not transfected well by other reagents.
  • Generate physiologically relevant data using a reagent with low cytotoxic effects.
  • Increase experimental throughput and enable target evaluation using a simple and consistent protocol.
Physical form
Supplied in 80% ethanol and sterile-filtered through 0.2 μm pore size membrane. Does not contain any ingredients of human or animal origin.Number of Tests: Using the standard procedure, 1 ml of X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent can be used to perform up to 10,000 transfections in 96-well plates.
Analysis Note
Each lot of X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is carefully tested following established quality procedures to ensure that the product is consistently performing according to specifications. During quality testing, cells are transfected with a reporter gene vector DNA using X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent (ratio 3:1 ¼l/¼g DNA). Reporter gene activity is monitored via chemiluminescent detection. Using a standard curve, the total amount of recombinant protein is determined per well in order to meet specification.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
hcodes
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
โปรโตคอลสำหรับการถ่ายโอนสายเซลล์ทั่วไปด้วย X-tremeGENE ™ Transfection Reagents
การถ่ายโอนร่วมชั่วคราวของพลาสมิดสำหรับการศึกษาเซลล์ในการปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนปัจจัยการถอดสคริปต์และการวิเคราะห์การสลายตัวของยีน
การเตรียมเซลล์สำหรับการถ่ายโอนเซลล์แผ่นประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนการถ่ายโอนทำให้แน่ใจว่าเซลล์มีความเข้มข้นที่เหมาะสม (ความคล่องแคล่ว 70 - 90%)
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
การถ่ายโอนจะนำวัสดุทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ช่วยในการวิจัยในการแสดงออกของยีนและชีววิทยาของเซลล์
RNA ยับยั้งขนาดเล็กให้การแสดงออกของยีนที่ง่ายในเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนมปฏิวัติการวิจัยยีน
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Takashi Yoshino et al.
Cellular and molecular neurobiology, 31(7), 1009-1020 (2011-04-27)
A synthetic analog of sphingosine named FTY720 (Fingolimod), phosphorylated by sphingosine kinase-2, interacts with sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors expressed on various cells. FTY720 suppresses the disease activity of multiple sclerosis (MS) chiefly by inhibiting S1P-dependent egress of autoreactive T lymphocytes from
Abazar Roustazadeh et al.
SpringerPlus, 5(1), 711-711 (2016-07-05)
Matrix Gla protein (MGP) is involved in calcium trafficking and arterial calcification. The aim of study was to investigate the role of three polymorphisms within the MGP gene promoter region on reporter gene (luciferase) expression level. The fragments containing rs1800799
Jihoon Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(24), 7582-7589 (2011-11-11)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is constitutively activated in cancer cells. Therefore, blocking the aberrant activity of STAT3 in tumor cells is a validated therapeutic strategy. To discover novel inhibitors of STAT3 activity, we screened against