Quality Level
form
(liquid)
usage
sufficient for 100 loads
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Other Notes
Legal Information
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
JumpStart ™ Taq DNA Polymerase เป็นเอนไซม์เริ่มต้นแอนติบอดีที่ไม่ได้ใช้งานและร้อน
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
บทความ
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Select appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination via electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Datasheet