Merck
D7058
DirectLoad Wide Range DNA Marker
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Synonym(s):
agarose gel electrophoresis marker, gel ladder, gel marker, wide range ladder
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Quality Level
form
liquid
usage
100 uses
solubility
water: soluble
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s DirectLoad Wide Range DNA Marker contains 16 fragments from 50 – 10,000 bp, with bands regularly spaced. Ten ul of the ladder can be loaded directly in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of PCR-generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
Features and Benefits
  • Ready-to-load
  • Easy-to-use
  • Popular band sizes
Other Notes
Contains 16 fragments, 50–10,000 bp which produce logically spaced bands on an agarose gel.
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.75 – 2.0%.
Sigma′s DirectLoad Wide Range DNA Marker is provided in a gel-loading solution of 2.5% Ficoll (Type 400), 0.0125% bromophenol blue, and 0.00625% xylene cyanol.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
พิธีสารสำหรับการขยายความเที่ยงตรงสูงของชิ้นส่วน PCR ยาวถึง 22 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่ซับซ้อนและสูงถึง 40 กิโลไบต์จากส่วนผสมดีเอ็นเอที่เรียบง่าย
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.
บทความ
ตัวทำปฏิกิริยาโคโลนี PCR และโปรโตคอล PCR โคโลนีของเราโดยใช้ REDExtract-N-Amp ™ PCR ReadyMix ™และตัวทำปฏิกิริยา JumpStart ™ REDTaq ® PCR ReadyMix ™
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
ดูบทความทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
ภาพรวมของส่วนผสมหลักของ KOD One ™ PCR สำหรับ PCR ที่มีความเฉพาะเจาะจงความเที่ยงตรงและผลผลิตสูง
Melanie P Dautle et al.
Journal of clinical microbiology, 40(2), 414-421 (2002-02-05)
In this study, 83 clinical isolates purified from biofilms colonizing 18 silicone gastrostomy devices (12 "buttons" and six tubes converted to skin level devices) were selected for subtype characterization utilizing genetic analysis. The tubes, previously used for feeding, remained in