เกี่ยวกับสินค้านี้
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
crude DNA
compatibility
for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI ViiA 7, for use with Agilent AriaMx, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio™, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR® Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Highly specific amplification is crucial to successful qPCR with SYBR Green I dye technology because this dye binds to and detects any dsDNA generated during amplification. Hot-Start Taq DNA polymerase is antibody mediated to be inactive prior to the initial PCR denaturation step.
Application
- for the amplification and quantification of DNA in real-time PCR (qPCR) assay
- in the amplification and quantification of transcripts in 2-step quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR)
- in the amplification of complementary DNA (cDNA) by real-time PCR (qPCR) assay
- Gene expression
- DNA quantification
- CHiP
Features and Benefits
- Assay results in as little as 33 minutes
- Highly efficient and sensitive real-time PCR results
- Little/no optimization required
Analysis Note
Other Notes
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix is stable for 1 year when stored in a constant temperature freezer at -20°C, protected from light. For convenience, it may be stored unfrozen at +2 to +8°C for up to 6 months. After thawing, mix thoroughly before using. Repeated freezing and thawing of the product is not recommended. However, the product demonstrated no loss of performance after 20 freeze-thaw cycles or 2 months at +20°C.
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
SYBR Green I Dye ใน QPCR วัดปริมาณเป้าหมายปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้วยโปรโตคอลมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนจำเป็นต้องมีการอ้างอิงหรือการควบคุมการโหลดที่เสถียร โดยปกติแล้วการอ้างอิงนี้จะเป็นยีนอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งยีน
โปรโตคอล SYBR Green qPCR ของเราเป็นวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับปริมาณการแสดงออกของยีนและปฏิกิริยา RT-PCR ที่แม่นยำ
บทความ
คู่มือการวิเคราะห์ PCR จะนำคุณไปสู่การตรวจสอบไพรเมอร์และปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์อื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่ามีความไวและความจำเพาะสูงเพื่อให้ได้ค่าดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอที่ดีที่สุด
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาโมเลกุล กระบวนการ PCR ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการลดความอิ่มตัวการหลอมและการขยาย
หลังจากที่ PCR แบบดั้งเดิมเสร็จสมบูรณ์แล้วการวิเคราะห์ข้อมูล PCR/qPCR จะดำเนินการโดยการแก้ปัญหาผ่านเจลอากาโรสหรือเมื่อเร็วๆนี้ผ่านเส้นเลือดฝอย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
RT-qPCR จะตรวจจับเป้าหมายเฉพาะที่มีการประยุกต์ใช้ในการแสดงออกของยีนและการตรวจจับเชื้อโรค