เกี่ยวกับสินค้านี้
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Level
technique(s)
DNA purification: suitable
input
blood
test parameters
: <40 min kit run time, sample volume: 200 μL
storage temp.
15-25°C, room temp
General description
Application
- to extract DNA from samples of large granules (LG) and smaller granules (SG) obtained from vasectomized rabbits
- to isolate DNA from the blood samples
- to extract whole blood DNA from the left blood cells
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- sequencing reactions
- cloning
Biochem/physiol Actions
The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and nature of the starting material used (for example, 4 to 10 μg of RNase A-treated DNA can be isolated from 200 μl of fresh whole blood in less than one hour). DNA purified with this kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Features and Benefits
- Starting material: Up to 200 μl of fresh or aged blood
- Expected yield: Up to 10 μg
- Elution volume: 400 μl
- Time required: <40 min
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- Compatible with many anticoagulants, including EDTA, Heparin, and Sodium Citrate
- Typical yields 4-10 μg from 200 μL of whole blood
- Pure genomic DNA with a A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9
- Isolate DNA up to 50 kb in length
Other Notes
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ GenElute™ Blood Genomic DNA Kit
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
GenElute ™ Blood Genomic DNA Kit Protocol เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการแยกดีเอ็นเอจีโนมิกบริสุทธิ์ออกจากเลือดสดหรือเลือดครบอายุ
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
GenElute™ Blood Genomic DNA Kit