Merck
C2112
Column Preparation Solution
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
Quality Level
storage temp.
room temp
General description
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)