Merck
L2542
LB Broth (Miller)
Liquid microbial growth medium
Synonym(s):
Luria Broth Miller, Luria-Bertani broth, Miller
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.2
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Miller’s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates. It enables fast growth, improves growth yields for various bacterial species, and can retain the hydrophilic behavior of samples for longer periods.
Application
LBBroth (Miller) is suitable for:
  • non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins.
  • selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
  • the cultivation of E-coli cells for anti-bacterial assays.
Features and Benefits
Miller′s LB liquid provides:
  • Filter-sterilized, ready-to-use format
  • Convenient package size
  • Standard formulation
Other Notes
10g/L Tryptone
10 g/L NaCl
5 g/L Yeast Extract
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ LB Broth (Miller)
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปลูกฝัง E.  coli บนเกล็ดตั้งแต่วัฒนธรรมเล็กๆไปจนถึงการหมัก โปรโตคอลสำหรับการเริ่มต้นวัฒนธรรมเริ่มต้นเซลล์ระงับการเพาะเลี้ยงเดี่ยวและการชุบ bacteriophage M13 รวมอยู่ด้วย
บทความ
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Long-term retention of hydrophilic behavior of plasma treated polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces stored under water and Luria-Bertani broth
Zhao LH, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 181.0, 33-42 (2012)
Use of the Yeast Pichia pastoris as an Expression Host for Secretion of Enterocin L50, a Leaderless Two-Peptide (L50A and L50B) Bacteriocin from Enterococcus faecium L50
Antonio Basanta, Beatriz Gomez-Sala, et al.
Biotechnology, 76, 3314-3324 (2010)
Celine Abueva et al.
International journal of biological macromolecules, 182, 1713-1723 (2021-05-30)
The importance of developing more potent antimicrobials and robust infection prevention practices has been highlighted recently with the increase in reports of emerging bacterial resistance mechanisms and the development of antibiotic-resistant microbes. In this study, a quaternary ammonium chitosan derivative