เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือGeneral description
Sigma′s denaturing solution is a strong base that denatures double-stranded DNA so that it can be efficiently transferred to nylon membrane and subsequently hybridized to labeled probe. When used with a depurination solution, treatment results in the hydrolysis of the phosphodiester backbone at the sites of depurination, allowing for more efficient transfer of large DNA in neutral Southern transfers.
Application
Denaturation Solution is suitable for denaturing dsDNA before the transfer to membranes during Northern and Southern blotting procedures.
Other Notes
0.5 N NaOH, 1.5 M NaCl
The denaturing solutions is composed of 0.5N NaOH, and 1.5M NaCl.
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Instructions
José Manuel Pérez-Pérez et al.
Plant physiology, 134(1), 101-117 (2004-01-20)
The dwarf ucu (ultracurvata) mutants of Arabidopsis display vegetative leaves that are spirally rolled downwards and show reduced expansion along the longitudinal axis. We have previously determined that the UCU1 gene encodes a SHAGGY/GSK3-like kinase that participates in the signaling
Ausubel, F.M., et al.
Short Protocols in Molecular Biology (1995)
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 9-9 (1989)