Merck
N6019
Neutralizing Buffer
for Northern and Southern blotting, powder
Synonym(s):
Neutralizing Buffer for Blotting Techniques
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
powder
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
Sigma′s neutralization buffer is suitable for Southern blotting procedures to neutralize the pH of the gel following depurination and denaturation treatment or before transferring it to membranes.
Application
Suitable for neutralizing the gel before transfer to membranes during Southern procedures.
Preparation Note
The Neutralization Buffer is composed of 1M Tris-HCl and 1.5M NaCl.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Sambrook, J., and Russell, D. W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 6-6 (2001)
A southern blot assay for detection of hepatitis B virus covalently closed circular DNA from cell cultures
Cai D, et al.
Methods in Molecular Biology, 151-161 (2013)
Ausubel, F.M., et al.
Short Protocols in Molecular Biology (1995)