เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
dried film
usage
kit sufficient for 75-200 transfections
availability
available only in USA, Canada and EU
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- C6 glioma (human)
- Cortical neurons (rat primary)
- Dorsal Root Ganglion (DRG) cells (rat)
- NT2 neurons(human precursor cells)
- NT neurons (human differentiated cells)
- Subventricular Zone (SVZ) cells (mouse)
- White matter cells (mouse)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Optimized for primary neurons, glial cells, and cultured neural cell lines
- Very low toxicity with no neuro-degeneration or dendrite withdrawal
- Efficient DNA delivery primary neurons, glial cells, and cultured neural cell lines
- Fast and easy to use compared to other methods
- Compatible with both serum and serum-free transfection protocols
Other Notes
1.5 mL Hydration Buffer H9036
7.5 mL DNA Diluent D1941
Legal Information
Disclaimer
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
การถ่ายโอนจะนำวัสดุทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ช่วยในการวิจัยในการแสดงออกของยีนและชีววิทยาของเซลล์
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Instructions