เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือGeneral description
Sigma′s Prehybridization Solution is a 2x ready-to-use buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a pre-hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Preparation Note
Sigma′s 2X Prehybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
- 200 μg/mL DNA
- 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
- 2mg Ficoll
- 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
- 0.15 M sodium citrate
- 1.5M NaCl
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 9-9 (1989)
T M Lau et al.
Human reproduction (Oxford, England), 11(12), 2629-2634 (1996-12-01)
The expression of endometrial progesterone receptor mRNA during the human menstrual cycle and in Norplant users was studied using digoxigenin-labelled ribonucleic probes for in-situ hybridization on 6 microns paraffin embedded endometrial sections. The staining intensity was scored blind semi-quantitatively. Blood
Elizabeth S Colombo et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 48(4), 1793-1800 (2007-03-29)
The purpose of this study was to determine the role of hepatocyte growth factor (HGF) and c-Met in the initiation and development of retinal neovascularization and to determine whether inhibition of this system can suppress the extent of angiogenesis in