ชื่อสินค้า
Protease Inhibitor Cocktail, for use in tissue culture media, DMSO solution
Quality Level
form
DMSO solution
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
A431, CHO, COS, HepG2, and HeLa adherent cell lines
Jurkat and HL-60 cell lines grown in suspension
Application
- as a supplement in supernatants and lysates for ex vivo infection experiments using human precision-cut lung slices (PCLS)
- to inhibit proteolysis by trypsin to prove that proteolysis is responsible for restoration of catalysis of corona-inhibited nanozymes
- in trypsin solution for trypsin-inhibited studies
- as a component in radioimmunoprecipitation assay (RIPA) buffer to lyse leukocytes for western blot
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Broad specificity
- Non-toxic: After 48 hours exposure, the product is non-toxic to adherent cell lines A431, CHO, COS, HepG2 and HeLa; and to Jurkat and HL-60 cell lines grown in suspension.
- Contains no metal chelators: Ensures compatibility with downstream applications
- Convenient packaging: 1 mL in glass bottle
- Easy to use: Use at a dilution of 1:200 or more in tissue culture media to prevent proteolytic degradation of secreted proteins.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Protease Inhibitor Cocktail
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ในขณะที่ตัวยับยั้งการเกิดไตซินตับอ่อนและวัว (BPTI) เป็นลำดับโปรตีนเดียวกันคำว่า aprotinin มักใช้เมื่ออธิบายโปรตีนที่ได้จากปอดวัว
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เลือกประเภทตัวยับยั้งโปรตีเอสที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณเพื่อป้องกันการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการแยกและการกำหนดลักษณะและปกป้องโปรตีนในการเตรียมตัวอย่าง
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.