ชื่อสินค้า
Protease Inhibitor Cocktail powder, for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder
Quality Level
form
lyophilized powder
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
The product contains individual components that target serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases, as well as aminopeptidases.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Contains individual components, including AEBSF, EDTA, Bestatin, Pepstatin A, and E-64, each targeting specific types of proteases.
Lyophilized powder is stable for at least 2 years when stored unopened at -20°C.
Supplied with a vial of DMSO for preparation of a cocktail solution.
One mL of the cocktail solution is recommended for the inhibition of protease activity found in 20 mL of cell lysate from 4g of E. coli cells.
Preparation Note
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Protease Inhibitor Cocktail powder
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
คลาสการจัดเก็บ
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เลือกประเภทตัวยับยั้งโปรตีเอสที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณเพื่อป้องกันการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการแยกและการกำหนดลักษณะและปกป้องโปรตีนในการเตรียมตัวอย่าง
Read an automated protocol for protein purification using PureProteome™ nickel magnetic beads on the AAW™ automated assay workstation and see results comparing manual vs automated runs.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.