ชื่อสินค้า
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, For General Use
Quality Level
biological source
bovine lung, bovine milk
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to wash raw semen for membrane protein analysis
- in a solution to incubate CD4+ T cells to obtain total cell lysates for western blot analyses
- as a component of NP-40 buffer to homogenize the spinal cord tissue centered at the injury epicenter to conduct western blot analysis
- as a component in radio-immunoprecipitation assay (RIPA) buffer to homogenize the spinal cord tissue centered at the injury center to detect neuregulin-1 beta 1 (Nrg-1β1) in spinal cord tissue samples with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Broad-spectrum protease inhibition: inhibits serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases, making it a versatile solution for protease inhibition in various applications.
- Water-soluble tablet formulation: easy to use and prepare, with one tablet making 100 mL of cocktail.
- Contains a cocktail of protease inhibitors: provides a comprehensive and effective solution for protease inhibition.
- Tested and optimized for general use: proven performance and reliability for a wide range of applications.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Aprotinin, 0.3 μM
Bestatin, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptin, 1 μM
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ในขณะที่ตัวยับยั้งการเกิดไตซินตับอ่อนและวัว (BPTI) เป็นลำดับโปรตีนเดียวกันคำว่า aprotinin มักใช้เมื่ออธิบายโปรตีนที่ได้จากปอดวัว
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เลือกประเภทตัวยับยั้งโปรตีเอสที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณเพื่อป้องกันการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการแยกและการกำหนดลักษณะและปกป้องโปรตีนในการเตรียมตัวอย่าง
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.