เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C21H26N2O
CAS Number:
น้ำหนักโมเลกุล:
322.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือบริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือProduct Name
Aminobenztropine, solid
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
SMILES string
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI key
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: insoluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Quality Level
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
High affinity muscarinic ligand that has been used for affinity purification of muscarinic cholinergic receptors.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
Tatiane Souza Dos Santos et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 230-230 (2020-05-20)
An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of inorganic copper and zinc on growth performance, intestinal permeability, intestinal lesion scores, oocyst shedding, antioxidant properties and bone quality in broilers challenged with Eimeria spp. A total of
Zhongyu Chiam et al.
The Science of the total environment, 688, 398-408 (2019-06-28)
Elevated levels of airborne particulate matter (PM) pose health risks to populations living in many cities worldwide. To remediate the impact of air pollution, urban greening has been increasingly explored as a possible way to remove PM from the surroundings.
Takafumi Tomida et al.
The Journal of toxicological sciences, 42(5), 641-650 (2017-09-15)
The utility of HepaRG cells as an in vitro cell-based assay system for predicting drug-induced phospholipidosis (PLD) was investigated. In experiment 1, 10 PLD-positive compounds and 11 PLD-negative compounds were selected. HepaRG cells were treated with each compound for 48
K Haga et al.
The Journal of biological chemistry, 258(22), 13575-13579 (1983-11-25)
A novel compound, 3-(2'-aminobenzhydryloxy)-tropane (ABT), and an ABT-agarose gel were synthesized and used for the purification of solubilized muscarinic receptors. ABT had a high affinity with an apparent dissociation constant (Kd) of 7 nM for the muscarinic receptors solubilized from
Ryuji Kato et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(10), 1093-1096 (2019-07-22)
Although the pathophysiology of carbamazepine-induced idiosyncratic or hypersensitivity reactions is unclear, they are presumed to be immune mediated, involving a complex interaction between drug metabolism and activation of the immune system. Cell stress can be caused by reactive metabolites, and
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค