เลือกขนาด
About This Item
Product Name
Amitriptyline hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble
ethanol: soluble
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
- as an antidepressant to study its effects on social behavior and memory in transgenic for acid sphingomyelinase (t-ASM) mice
- as a tricyclic antidepressant to analyze its effects on glucocorticoid receptor function in whole human blood
- as an anti-depressant to study its effects on scratching and locomotion behavior in chloroquine-induced mouse
Biochem/physiol Actions
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค