Merck
C3416
Carbenicillin disodium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(s):
α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C17H16N2Na2O6S
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
422.36
UNSPSC Code:
51282413
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-360-8
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Recommended for antibacterial use in cell culture media at 100 μg/ml and for selection of ampr transformed cells.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Carboxypenicillin antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Physical form
Hygroscopic powder
Analysis Note
Stable at 37 °C for 3 days
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Carbenicillin disodium salt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
คู่มืออ้างอิงและคู่มือการเตรียมการสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
บทความ
เส้นโค้งฆ่ายาปฏิชีวนะเป็นการทดสอบการตอบสนองของยาซึ่งเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนมจะได้รับยาปฏิชีวนะที่เลือกเพิ่มขึ้น
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Steven D Brown et al.
Biochemistry, 48(47), 11155-11157 (2009-10-24)
Bacteriophage Qbeta coat protein forms uniform virus-like particles when expressed recombinantly in a variety of organisms. We have inserted the IgG-binding Z domain at the carboxy terminus of the coat protein and coexpressed this chimeric subunit with native coat protein
Yasser M Abdelrahman et al.
Nucleic acids research, 39(5), 1843-1854 (2010-11-06)
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium that exhibits a unique biphasic developmental cycle that can be disrupted by growth in the presence of IFN-γ and β-lactams, giving rise to an abnormal growth state termed persistence. Here we have examined
Catherine Kaminski et al.
Critical care (London, England), 15(2), R112-R112 (2011-04-13)
Although Pseudomonas aeruginosa is a leading pathogen responsible for ventilator-associated pneumonia (VAP), the excess in mortality associated with multi-resistance in patients with P. aeruginosa VAP (PA-VAP), taking into account confounders such as treatment adequacy and prior length of stay in