Merck
D0633
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
PDE inhibitor, powder
Synonym(s):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C10H14N4O4
CAS Number:
น้ำหนักโมเลกุล:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
ให้เราช่วยเหลือ
Product Name
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
form
powder
mp
161-162 °C (lit.)
Quality Level
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
ดูห้องสมุดเอกสาร
Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology by Liquid Chromatography (2017)
Joshua Müller et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 53(4), 884-894 (2010-07-20)
A multivariate model was constructed by correlating Raman spectral data with coated amount of the API diprophylline using Partial Least Squares. In agreement with ICH guideline Q2 the method was validated in order to achieve the requirement of demonstrating that
The AARP Guide to Pills: Essential Information on More Than 1,200 Prescription and Nonprescription Medicines, Including Generics, 302-302 (2006)
Mario Grassi et al.
International journal of pharmaceutics, 276(1-2), 107-114 (2004-04-29)
A mathematical model able to describe the release kinetics of two model drugs (Diprophylline and Theophylline) from partially coated hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, Methocel) K4M) matrices is presented. As solvent interaction with the system and drug release can only take place in
Judyta Cielecka-Piontek et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 52-57 (2007-10-16)
The following first-order rate constants of the degradation of ertapenem in INVANZ and meropenem in MERONEM were determined: (a) in dry air at 363, 373, 378, 383, 388, 393 K; (b) at increased relative air humidity (76.4% RH) at 313
บทความ
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค