เลือกขนาด
About This Item
Product Name
Ellagic acid, ≥95% (HPLC), powder, from tree bark
InChI key
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
SMILES string
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
biological source
tree bark
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
shelf life
5 yr
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
Gene Information
human ... CSK(1445), DYRK1A(1859), GSK3B(2932), SRC(6714)
rat ... Lyn(81515), Syk(25155)
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
General description
Biochem/physiol Actions
Application
- to study the metabolism of dietary phenolic acids by Lactobacillus plantarum CECT 748T
- as a potential substrate for the high production of Lactobacillus plantarum tannase
- as a standard in the study to examine the phenolic components and anti-oxidant activity of nettle
- to study the links between dietary ellagic acid and epigenetic modulation of adipogenesis
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค