เลือกขนาด
About This Item
Product Name
Etomidate, >98% (HPLC), powder
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
SMILES string
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค