Merck
M8266
Magnesium chloride
≥98%
Synonym(s):
Magnogene
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
MgCl2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
95.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
anhydrous
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
impurities
≤0.5% Insolubles
bp
1412 °C/1 atm (lit.)
mp
714 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesium chloride is a white crystalline solid which is soluble in water and alcohol. It has cubic close packing structure with alternate layers of octahedral holes occupied by Mg2+ ions. It is widely used in the field of solar cells and batteries.
Application
Magnesium chloride can be used:
  • To fabricate passivated ZnO nanoparticles as electron transport layer for PbS quantum dot solar cells. This will reduce the cell defects and significantly improves efficiency.
  • To prepare dual salt electrolyte for hydrid Mg/Li rechargeable batteries to enhance ionic conductivity.
  • As a dopant to prepare Mg doped TiO2 electron transport layer for low-temperature processed planar heterojunction perovskite solar cells. Mg doping significantly helps to enhance the power conversion efficiency of solar cells.
Disclaimer
The appearance of gray/black specks should not affect use.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Magnesium chloride
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
บัฟเฟอร์ TE; บัฟเฟอร์การเจือจาง ; บัฟเฟอร์การควบแน่น 10 เท่า ; บัฟเฟอร์ท่อ 0.5 M บัฟเฟอร์การแปลง Inoue
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
The effect of temperature and humidity on electrospinning.
J. Mater. Sci., 44(5), 1357-1362 (2009)
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Benjamin Dombert et al.
PloS one, 9(10), e110846-e110846 (2014-10-23)
Spinal muscular atrophy (SMA) is caused by deficiency of the ubiquitously expressed survival motoneuron (SMN) protein. SMN is crucial component of a complex for the assembly of spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles. Other cellular functions of SMN are less