อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากแก้วของ DWK Life Sciences
DWK Life Sciences เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการความแม่นยำสูง รวมถึงโซลูชันบรรจุภัณฑ์ขั้นต้นชั้นนำระดับโลก สำหรับตลาดการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวิต การวินิจฉัยโรค และอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แก้วและพลาสติกกว่า 35,000 รายการ ซึ่งผลิตขึ้นที่ 12 โรงงาน และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น อุปกรณ์แก้ว DURAN® อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ WHEATON® และอุปกรณ์แก้ว KIMBLE® รวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษ คุณภาพระดับโลกและแก้วที่ได้รับความเชื่อถือของบริษัทได้รับการเสริมด้วยพอร์ตโฟลิโอการวิจัยและวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญของ DWK Life Sciences ทุ่มเทในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความคาดหวังสูงของลูกค้าใน laboratorium และสภาพแวดล้อมการผลิตทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์
Products
อุปกรณ์แก้ว DURAN®
อุปกรณ์แก้ว DURAN® เป็นแบรนด์พรีเมียมชั้นนำสำหรับอุปกรณ์แก้วในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการออกแบบในเยอรมนี และผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกต 3.3 แบรนด์นี้ผสานความเชี่ยวชาญด้านการผลิตกว่า 120 ปี กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นในการนวัตกรรม แก้วบอโรซิลิเกต 3.3 ของ DURAN® มีจุดเด่นด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ ความต้านทานทางเคมีสูง ความเฉื่อยทางเคมี ความโปร่งใส อุณหภูมิการใช้งานสูง การขยายตัวทางความร้อนต่ำ และความต้านทานต่อความช็อกทางความร้อนสูง นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของแก้วกลางประเภท 1 ตามมาตรฐาน USP/EP/JP ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของ DURAN® มีมากกว่า 3,000 รายการ โดยหลายรายการผลิตตามมาตรฐาน DIN/ISO ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของ DURAN® ได้แก่:
- ขวดแก้วห้องปฏิบัติการ DURAN®
- ฝาและอุปกรณ์ปิด DURAN®
- DURAN® แก้วบีกเกอร์และขวดบีกเกอร์
- อุปกรณ์แก้วเคมี DURAN®
- อุปกรณ์วัดปริมาตร DURAN®
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ DURAN® PURE
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ WHEATON®
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ WHEATON® เป็นแบรนด์ชั้นนำด้านโซลูชันภาชนะคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีจุดเด่นจากประสบการณ์หลายทศวรรษในการผลิตและปรับแต่งภาชนะแก้วและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ WHEATON® ได้รับการเสริมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบริการเพิ่มมูลค่า เช่น การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ WHEATON® ประกอบด้วย:
- หลอดทดลอง WHEATON®
- ขวดแก้ว WHEATON®
- ขวดพลาสติก WHEATON®
- ฝาและอุปกรณ์ปิด WHEATON®
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ WHEATON®
- หลอด
โครมาโทกราฟี WHEATON®
อุปกรณ์แก้วและผลิตภัณฑ์พิเศษ KIMBLE®
ผลิตภัณฑ์แก้วและผลิตภัณฑ์พิเศษ KIMBLE® เป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการที่ทำจากแก้วบอโรซิลิเกตขยายตัว 33 และแก้วโซดา-ไลม์ ด้วยผลิตภัณฑ์มากกว่า 11,000 รายการ แบรนด์นี้นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์แก้วห้องปฏิบัติการที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ โดยหลายผลิตภัณฑ์ผลิตตามมาตรฐาน ASTM พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แก้วและผลิตภัณฑ์พิเศษ KIMBLE® ประกอบด้วย:
- หลอดทดลอง KIMBLE®
- อุปกรณ์วัดปริมาตร KIMBLE®
- ขวดทดลองและไมโครเพลท KIMBLE®
- ขวดทดลอง KIMBLE®
- ฝาและอุปกรณ์ปิด KIMBLE®
- อุปกรณ์แก้วเคมี KIMBLE®
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจาก DWK Life Sciences
DWK Life Sciences ยังเป็นแหล่งรวมแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออีกหลายแบรนด์สำหรับอุปกรณ์แก้วและพลาสติกในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้รวมถึง:
- อุปกรณ์แก้ว PYREX® (มีจำหน่ายเฉพาะที่ DWK Life Sciences ในประเทศบางประเทศเท่านั้น)
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ SOCOREX®
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ AZLON®
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ QUICKFIT® (มีจำหน่ายเฉพาะที่ DWK Life Sciences ในประเทศบางประเทศเท่านั้น)
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ MBL®
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องคำนวณบัฟเฟอร์ทางชีวภาพ
เครื่องคำนวณสารละลายบัฟเฟอร์: การคำนวณสูตรเชิงประจักษ์ ค่า pKa และช่วงค่า pH ของบัฟเฟอร์สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์ต่าง ๆ
- ศูนย์ทรัพยากรเครื่องคิดเลขและแอปพลิเคชันด้านชีววิทยาและเคมี
Web Toolbox - เครื่องมือและทรัพยากรวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับเคมีวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การสังเคราะห์ทางเคมี และวิทยาศาสตร์วัสดุ