Merck
— สารสกัดจาก PCR โดยตรง -N-Amp ™ PCR Master Mix
What is direct PCR?
โดยตรง PCR เป็นวิธีการโดยตรงขยายดีเอ็นเอจากพืชเลือดและเนื้อเยื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีการสกัดดีเอ็นเอแบบดั้งเดิมและขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ดีเอ็นเอ ด้วยการกำจัดขั้นตอนการแยกดีเอ็นเอที่ยุ่งยากและใช้เวลานานชุด PCR โดยตรงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประหยัดทรัพยากรทั้งในห้องปฏิบัติการและเวลาที่ม้านั่ง สำรวจคุณสมบัติและประโยชน์ของชุด PCR โดยตรงของเราสารสกัดจาก N-Amp ™ PCR มาสเตอร์มิกซ์รีเอเจนต์และค้นพบแหล่งข้อมูลและโปรโตคอลเพิ่มเติมสำหรับความต้องการเวิร์กโฟลว์การขยายดีเอ็นเอของพืชเลือดและเนื้อเยื่อของคุณ
ดึงข้อมูล-คู่มือผลิตภัณฑ์ PCR โดยตรง N-Amp ™
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี PCR แบบ Hot start ชุดแยกชิ้นส่วน N-Amp ™ PCR เป็นกระบวนการสกัดและขยายตัวแบบบูรณาการครั้งแรกของโลกสำหรับการวิเคราะห์เลือดเนื้อเยื่อและพืชอย่างรวดเร็ว ขจัดความจำเป็นในการทำให้บริสุทธิ์ของคอลัมน์หรือการทำให้บริสุทธิ์ตัวอย่างเอนไซม์ยาวด้วยวิธี“Lyse & Go”ง่ายๆนี้สำหรับ PCR ชุดเครื่องมือของเราประกอบด้วยน้ำยาบัฟเฟอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และเอนไซม์ที่จำเป็นในการสกัดและขยายเป้าหมายที่สนใจจากเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอเวิร์กโฟลว์ PCR โดยตรงของ REDExtract-N-Amp ™
เทคโนโลยี Extract-N-Amp ™ PCR ช่วยขจัดความจำเป็นในการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือย่อยด้วยเอนไซม์ที่มีความยาวมากโดยใช้วิธีการสกัดแบบใหม่ ชุดนี้ยังรวมถึงการเริ่มต้นแบบร้อนพิเศษ PCR ReadyMix สำหรับการขยายโดยตรงจากสารสกัด PCR ReadyMix มีสองสูตร: Extract-N-Amp ™ PCR ReadyMix และ REDExtract-N-Amp ™ PCR ReadyMix
สารสกัดสีแดง-N-Amp™ Direct PCR ReadyMix
REDExtract-N-Amp ™ PCR ReadyMix มีสีย้อมเฉื่อยที่ทำหน้าที่เป็นสีย้อมติดตามและช่วยให้การโหลดปฏิกิริยา PCR ลงบนเจล agarose เพื่อการวิเคราะห์สะดวก REDExtract-N-Amp ™ PCR ReadyMix เหมาะสำหรับการใช้งานประจำหลายอย่างรวมถึงการตรวจยีนการตรวจยีนการวิเคราะห์ที่น่าพิศวงและการจัดลำดับ ในขั้นตอนทั่วไปดีเอ็นเอจีโนมิกจะถูกสกัดจากตัวอย่างที่บ่มในสารละลายเตรียมและสารละลายสกัดที่อุณหภูมิห้อง ตัวอย่างจะถูกให้ความร้อนแล้วผสมกับสารละลายที่สามเพื่อทำให้สารยับยั้งเป็นกลางก่อน PCR จากนั้นส่วนของสารสกัด DNA จะถูกเพิ่มลงในปฏิกิริยา PCR ที่มีไพรเมอร์และ ReadyMix ที่รวมอยู่ในชุด ส่วนที่เหลือของดีเอ็นเอสามารถแช่เย็นเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ดึงข้อมูลโปรโตคอล PCR โดยตรง -N- Amp ™, การแก้ไขปัญหา PCR และแหล่งข้อมูล
สำรวจโปรโตคอลและทรัพยากรที่ผ่านการตรวจสอบของเราเพื่อแยกและขยาย DNA จากเนื้อเยื่อเลือดและตัวอย่างพืช นอกจากนี้ ศูนย์รวมแหล่งข้อมูล PCR master mix, buffers และ calculators สูตร ที่สะดวกของเรายังมีเครื่องมือสำหรับความต้องการเวิร์กโฟลว์ PCR ของคุณ