Merck
Asia PacificTrang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngBộ chuyển đổi đơn vị mật độ
Bộ chuyển đổi đơn vị mật độ
Mật độ là một tính chất vật lý được định nghĩa là khối lượng của một vật thể chia cho thể tích của nó. Để xác định mật độ, tốt nhất là đo khối lượng và thể tích của một vật thể riêng biệt. Bởi vì các chất khác nhau có mật độ khác nhau, mật độ có thể được sử dụng để giúp xác định vật liệu. So sánh mật độ của hai vật liệu cũng có thể dự đoán cách các chất sẽ tương tác. Nước có mật độ 1.000 kg/m3 ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (STP) và được sử dụng làm tiêu chuẩn chung. 
Sử dụng máy tính sau để chuyển đổi mật độ đã biết thành nhiều đơn vị khác nhau.