Công cụ chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn
Mô-men xoắn là đại lượng đo lường lực khiến một vật thể quay quanh một trục. Mô-men xoắn là đại lượng tương đương với lực tuyến tính trong chuyển động quay và còn được gọi là lực quay hoặc hiệu ứng quay.
Mô-men xoắn được tính như thế nào?
Mô-men xoắn được tính bằng cách nhân lực với khoảng cách như sau:
τ = r × F
Tau là vectơ mô-men xoắn
r là vectơ vị trí
F là vectơ lực
Sử dụng máy tính sau đây để chuyển đổi giá trị mô-men xoắn đã biết sang các đơn vị khác nhau.
Các công cụ chuyển đổi đơn vị khác
- Công cụ chuyển đổi đơn vị nhiệt độ
- Công cụ chuyển đổi đơn vị áp suất
- Công cụ chuyển đổi đơn vị thể tích
- Công cụ chuyển đổi đơn vị lưu lượng
- Công cụ chuyển đổi đơn vị khối lượng/trọng lượng
- Công cụ chuyển đổi độ hấp thụ sang độ truyền qua
- Công cụ chuyển đổi đơn vị chiều dài
- Công cụ chuyển đổi đơn vị mật độ