Merck
Trang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngCông cụ chuyển đổi đơn vị lưu lượng
Công cụ chuyển đổi đơn vị lưu lượng
Lưu lượng thể tích của một chất lỏng được định nghĩa là thể tích chất lỏng đi qua một diện tích mặt cắt ngang nhất định trong một đơn vị thời gian. Diện tích mặt cắt ngang là diện tích mà chất lỏng chảy qua. Lưu lượng thể tích đôi khi được đo bằng “centimet khối tiêu chuẩn mỗi phút” (sccm). Đối với dòng chảy qua ống, lưu lượng này là một hằng số. Công thức tính lưu lượng thể tích như sau:
Q=V/t
Q là lưu lượng
V là thể tích
t là thời gian
Sử dụng máy tính sau đây để chuyển đổi lưu lượng thể tích đã biết sang các đơn vị khác nhau.