Merck
Trang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngCông cụ chuyển đổi đơn vị thể tích
Công cụ chuyển đổi đơn vị thể tích
Thể tích được định nghĩa là không gian ba chiều được bao quanh bởi một bề mặt giới hạn hoặc được chiếm bởi một vật thể. Công thức tính thể tích của các không gian ba chiều khác nhau như sau:
Hình lập phương: a³; trong đó a là độ dài của mỗi cạnh
Hình chữ nhật: l × w × h
Hình cầu: 4/3 π r³
Hình trụ: π × r² × h
Hình nón: 1/3 π × r²
Sử dụng máy tính sau đây để chuyển đổi thể tích đã biết sang các đơn vị khác nhau.