Merck
Trang chủKiểm tra khả năng vô sinh Hướng dẫn bơm kiểm tra khả năng vô trùng Symbio Steritest ®
Hướng dẫn bơm kiểm tra khả năng vô trùng Symbio Steritest ®
Kiểm tra vô trùng là một giao thức xác thực cho các sản phẩm được sản xuất theo GMP để xác nhận tình trạng vô trùng của chúng. Máy bơm Symbio Steritest ® đi kèm với các phụ kiện thông minh của chúng tôi được thiết kế để tích hợp lý tưởng vào bất kỳ môi trường thử nghiệm nào, giúp kiểm tra độ tin cậy vô trùng dễ dàng hơn bao giờ hết.
BƠM KIỂM TRA VÔ TRÙNG SYMBIO ® STERITEST ®
Bơm Symbio Steritest ® khi được kết hợp với nhiều thiết bị lọc màng và môi trường nuôi cấy chất lượng cao và chất lỏng rửa mang đến quy trình kiểm tra tuân thủ quy định tối ưu và đầy đủ (USP 71, EP 2,6.1 và JP 4,06). Cho dù bạn thực hiện kiểm tra vô trùng trong phòng sạch, bộ cách ly hoặc loa che nắng dòng chảy tầng, Bơm Symbio Steritest ® đảm bảo khả năng tái tạo, đồng thời hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, tăng tối đa độ an toàn, tự tin và tiện lợi.
NHỮNG LỢI THẾ CHÍNH CỦA BƠM SYMBIO STERITEST ®
Những ưu điểm chính của việc sử dụng bơm Symbio Steritest®
Bơm Symbio Steritest ®
Tái tạo kết quả xét nghiệm
Các bơm thử nghiệm vô trùng bảo vệ quy trình kiểm tra của bạn, đảm bảo khả năng tái tạo phương pháp kiểm tra và giúp bạn tiết kiệm thời gian. Chế độ phương pháp kiểm tra hiển thị các giao thức kiểm tra tính vô trùng của bạn theo từng bước một cách dễ dàng, bao gồm thông tin xử lý có thể tùy chỉnh.
An toàn
  • Phần cứng thân thiện với phòng sạch: Vỏ kín khí và tản nhiệt thụ động ngăn chặn sự phát thải của hạt
  • Hai chế độ áp suất, bao gồm giảm tốc độ bơm tự động, cảnh báo người vận hành, giảm nguy cơ gián đoạn kiểm tra và giảm thiểu ứng suất trên bất kỳ vi sinh vật nào có mặt
  • Dễ làm sạch và chống khử nhiễm khí trong các bộ cách ly
Thiết kế thông minh
  • Giảm chiều cao bơm để dễ dàng tiếp cận trong các loa hút sàn
  • Máy bơm nhỏ gọn giúp giải phóng không gian làm việc và khả năng tải trong các bộ cách ly
  • Tương thích với các luồng khí dọc và ngang
Đáng tin cậy
  • Bộ đóng đầu bơm tự động đảm bảo đặt ống nhanh chóng và dễ dàng và tách mẫu chất lỏng đáng tin cậy
  • Chức năng hẹn giờ chính xác: Khối lượng nhỏ được lấy mẫu với độ chính xác cao
Công thái học
  • Hình dáng tiện dụng của vỏ máy cho phép tải ống dễ dàng, không có nguy cơ kẹp găng tay và kiểm tra gián đoạn
  • Chiều cao giá giữ chai có thể điều chỉnh và màn hình có thể định hướng cho tầm nhìn hoàn hảo trên màn hình
User friendly
  • Giao diện người dùng rõ ràng được hiển thị trên màn hình LCD màu 11 cm (4,3 inch)
  • Lựa chọn ngôn ngữ hoạt động (Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga hoặc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
  • Thư viện phương pháp thử nghiệm: Lưu trữ tối đa 250 giao thức lọc và làm theo từng bước trên màn hình
MÁY BƠM KIỂM TRA ĐỘ VÔ TRÙNG ĐƯỢC THIẾT KẾ HOÀN HẢO PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA CỦA BẠN
We understand the challenges and requirements of testing environments. Đó là lý do chúng tôi phát triển một bộ máy bơm hoàn chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn.
Khả năng tái tạo thử nghiệm vô trùng với phần mềm của chúng tôi
Phần mềm Steritest ® Symbio chuyên dụng cho phép dễ dàng tạo và quản lý các phương pháp kiểm tra và đồng bộ hóa đơn giản. Người vận hành được hỗ trợ từng bước trong suốt quy trình kiểm tra.
PHỤ KIỆN KIỂM TRA ĐỘ VÔ TRÙNG THÔNG MINH CHO BƠM STERITEST ® SYMBIO CỦA BẠN
Phụ kiện Steritest ® Symbio của chúng tôi được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kiểm tra độ vô trùng hàng ngày của bạn. Các phụ kiện đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của bạn và có sẵn cho các cấu hình đóng gói thuốc khác nhau để tăng tốc và hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.
Cải thiện từng bước từ xử lý mẫu đến ủ bệnh
Kiểm tra Thiết lập môi trường
<sup></sup> Giá đỡ trung tâm giao tiếp Steritest ® cho Hoods
Giá đỡ trung tâm giao tiếp Steritest ® cho Hoods
  • Tiết kiệm không gian phòng thí nghiệm bằng cách dễ dàng gắn trung tâm liên lạc vào một trong các chân của nắp dòng chảy tầng
  • Cho phép dễ dàng tiếp cận công tắc chính và đầu nối của bơm, giữ cho sàn không có dây cáp
<sup></sup> Mở rộng cáp kết nối Steritest ® với<sup></sup> kẹp Tri-Clover ®
Mở rộng cáp kết nối Steritest ® với kẹp Tri-Clover ®
  • Phần mở rộng cáp kết nối tùy chọn với kẹp Tri-Clover ® kết nối bơm Steritest ® Symbio LFH hoặc FLEX với trung tâm truyền thông khi được sử dụng trong bộ cách ly
Steritest<sup>®</sup> Glass Ampoule Breaker
Steritest® Glass Ampoule Breaker
  • Bố trí linh hoạt trong môi trường thử nghiệm của bạn
  • Giữ cho ghế của bạn không có hạt thủy tinh hoặc giọt nước
  • Chứa tối đa 60 đầu ống thuốc tiêm
  • Easy to empty
<sup></sup> Giá kẹp Steritest ® cho Steridilutor<sup>®</sup> NEO Vent Chamber
Giá kẹp Steritest ® cho Steridilutor® NEO Vent Chamber
  • Ngăn không cho các lọ bị rò rỉ khi tái cấu trúc bột và giữ khoang thông hơi Steridilutor ® trên mức chất lỏng
  • Có thể hấp tiệt trùng và kháng với các chu trình khử nhiễm axit peracetic và hydro peroxid hóa hơi trong các chất cách ly
<sup></sup> Giá giữ Steritest ® dành cho túi vô trùng
Giá giữ Steritest ® dành cho túi vô trùng
  • Giải phóng bàn làm việc bằng cách treo túi vô trùng lên móc giá đỡ
  • Có thể hấp tiệt trùng và kháng với các chu trình khử nhiễm axit peracetic và hydro peroxid hóa hơi trong các chất cách ly
<sup> </sup>Hỗ trợ ống tiêm Steritest ®
Hỗ trợ ống tiêm Steritest ®
  • Tương thích với bơm Symbio Steritest® Equinox và Steritest®
  • Sử dụng an toàn ống tiêm bằng kim.
  • Tự động phân phối chất lỏng vô trùng để pha loãng hàm lượng của ống tiêm
<sup></sup> Cảm biến nạp quá mức chất thải Steritest ® dành cho thùng chứa rắn
Cảm biến nạp quá mức chất thải Steritest ® dành cho thùng chứa rắn
  • Người dùng được cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh và cảnh báo bằng hình ảnh trên màn hình bơm Steritest ® Symbio khi rác thải container gần đầy
  • Có thể hoàn tất thử nghiệm trước khi thùng chứa chất thải được làm sạch hoặc thay thế
<sup></sup> Hộp đựng Steritest ® đang mang Khay
Hộp đựng Steritest ® đang mang Khay
  • Vận chuyển an toàn và ủ ấm lên đến 5 hộp chứa đầy phương tiện truyền thông
  • Không có nguy cơ bể chứa trong quá trình vận chuyển
<sup></sup> Giá Steritest ® dành cho khay đựng
Giá Steritest ® dành cho khay đựng
  • Giữ chặt tối đa 4 khay đựng bình hấp thụ CO2
  • Vận chuyển an toàn và ủ ấm lên đến 20 hộp chứa đầy phương tiện tại một thời điểm
Hộp vận chuyển bơm Steritest® Symbio
Shipping Case
  • Đảm bảo vận chuyển an toàn các bơm Symbio Steritest ® của bạn
  • Để bảo trì hàng năm, có sẵn hộp vận chuyển đặc biệt, tương thích với tất cả các bơm Symbio Steritest ®
Giải pháp kiểm tra vô trùng hoàn chỉnh để hoàn toàn tự tin
Khám phá danh mục kiểm tra vô trùng đầy đủ của chúng tôi dựa trên hơn 45 năm kinh nghiệm và chuyên môn. Nhiều thiết bị và máy bơm khác nhau của chúng tôi, cùng với môi trường nuôi cấy vô trùng và chất lỏng rửa có thể giúp bạn duy trì tính tuân thủ, cho dù bạn sử dụng phương pháp lọc màng hoặc tiêm trực tiếp. Giảm khối lượng công việc kiểm tra tính vô trùng và tập trung vào các hoạt động phòng thí nghiệm quan trọng của bạn nhờ danh mục dịch vụ Steritest ® mở rộng của chúng tôi. Các kỹ sư ứng dụng và xác thực có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ phát triển phương pháp và thực hiện xác thực trong phòng thí nghiệm vi sinh QC. Họ cũng sẽ cung cấp đào tạo kỹ thuật cơ bản và nâng cao về kiểm tra vô trùng, trực tiếp hoặc từ xa.