Merck
RAB0152
Cell-Based ELISA for detecting phospho-EGFR (pTyr1068) in cultured cell lines
96 assays
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type cultured cells (
96 assays)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
usage
96 assays
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (
96 assays)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Cell-Based EGFR (pTyr1068) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of EGFR (pTyr1068) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human cell lines.
Immunogen
EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    Bezpečností list
  • Fixing Solution (Item D)
    Bezpečností list
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    Bezpečností list
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    Bezpečností list
  • Uncoated Microplate
    Bezpečností list
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    Bezpečností list
  • Stop Solution
    Bezpečností list
Zobrazit všechny (9)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)