Merck
HomeProdottiArticoli da laboratorioConservazione criogenica
Conservazione criogenica
Standard di lipidi e acidi grassi per le industrie di analisi.
Offriamo un'ampia gamma di strumenti e forniture criogeniche, tra cui provette per congelatore, fiale, rack, etichette, marcatori, scatole di stoccaggio e guanti. I nostri prodotti criogenici sono adatti all'uso con autoclavi, congelatori, manipolazione di azoto liquido, ossigeno o elio da atmosfere criogeniche, celle frigorifere, abbattitori, riempimento di liquidi criogenici e manipolazione di ghiaccio secco. Forniamo una vasta gamma di forniture criogeniche per la ricerca e le applicazioni cliniche, compresi i laboratori genetici, biotecnologici e farmaceutici, le cliniche della fertilità e altri settori.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cryo-gloves®
Scegliete tra la nostra selezione di guanti crio resistenti all'acqua di varie misure, per avere un'eccellente protezione termica, flessibilità e destrezza quando lavorate in ambienti estremi (da -160 a 150°C).
  • Lo stile fornisce calore e comfort aggiuntivi
  • Sovradimensionato per un migliore isolamento
  • Resistente ai solventi/chimici
  • Traspirante e privo di cariche elettrostatiche
  • Fodera interna lavabile/asciugabile in lavatrice
  • Adatto per l'uso in camera bianca di Classe 1000
  • Senza amianto
Racconi di stoccaggio e scatole per congelatori
Abbiamo un'ampia gamma di rastrelliere e scatole per congelatori resistenti per l'organizzazione del vostro materiale crio. Scegliete tra le marche più popolari, tra cui Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®., Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® e molti altri.
  • I rack sono impilabili, con posizioni alfanumeriche.
  • Le composizioni vanno dal cartone all'acciaio inox.
  • Disponibili in diversi colori e configurazioni.
Etichette e marcatori crio
Diversified Biotech offre una gamma completa di etichette e marcatori durevoli, tra cui Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ e altri. Queste etichette consentono di applicare etichette colorate, chimicamente inerti e resistenti alla temperatura alla maggior parte delle materie plastiche, del vetro e dei metalli senza alcuna degradazione. La selezione comprende anche crio-etichette laser appositamente progettate per facilitare la stampa.
Cryo vials e Cryo tubes
Offriamo una vasta gamma di tubi e vials criogenici progettati per proteggere e conservare campioni biologici, cellule umane o animali, a basse temperature nella fase gassosa dell'azoto liquido. Le nostre provette per la conservazione criogenica, non citotossiche e prive di pirogeni, sono sterili, resistenti alla temperatura e indipendenti. Garantiamo la filettatura esterna e l'assoluta tenuta ai gas delle nostre fiale senza l'uso di una guarnizione in silicone.
Altri accessori per la crioanalisi
Dai dewar per l'azoto liquido alle pinze per la crioanalisi, offriamo gli strumenti necessari per una produzione sicura ed efficiente nell'ambiente crio.
  • Le pinze per crioconservazione consentono di manipolare facilmente cannucce, fiale e altri piccoli oggetti per la crioconservazione. 
  • I contenitori refrigeranti TrueNorth® possono essere utilizzati per raffreddare campioni sensibili alla temperatura utilizzando ghiaccio e impasti di sale ghiacciato.
  • I mini refrigeratori TrueNorth® sono riempiti con un gel isolante e sono stati progettati per aiutare a mantenere freschi i reagenti PCR, gli enzimi e altri reagenti biochimici durante il lavoro al banco.La serie di dewar criogenici Worthington Liquid Dewar (LD) è progettata per la conservazione e l'erogazione di piccole quantità di azoto liquido.
  • La serie di frigoriferi criogenici Worthington Laboratory System (LS) è progettata in modo esclusivo per la conservazione di fiale in comodi rack a scatola.
Risorse correlate