Merck
治療用抗体のリード探索
最も有望なリード候補を選択するのに必要なツールを見つけてください。
ホーム統合されたサービスモノクローナル抗体(mAb)抗体医薬品の発見リードの発見mAb候補のスクリーニングと選択
治療用抗体リードの探索には、標的治療法の抗体候補の選択が必要です。特定の標的を同定した後、標的分子を抗原として用いて抗体を生産します。抗体は、ハイブリドーマ技術、B細胞クローニング、ファージディスプレイなどの方法を用いて作ることができます。作られた抗体は、精製され、抗原結合能でスクリーニングされます。選択した抗体についてさらに特性解析を実施して、特異性、親和性、安定性、薬物動態的性質を決定します。メルクは、リード探索プロセスをモノクローナル抗体産生から単離、選択、リード最適化までサポートするために、多数のプラットフォームと試薬を提供しています。 
モノクローナル抗体候補のスクリーニングと選択
プレートの表面にコーティングされた抗原に結合する抗体の3Dイラスト
メルクでは、モノクローナル抗体のスクリーニングと選択をサポートする製品を幅広く取り揃えています。メルクの免疫アッセイプラットフォームには、高感度ELISAキット、カスタマイズ可能なELISAプレート、ハイスループットELISpotアッセイ用MultiScreen® フィルタープレートがあります。また、PEPscreen ペプチドとカスタムペプチドライブラリーは、信頼性が高く、費用対効果に優れた、迅速なペプチド合成を提供し、標的タンパク質の完全なエピトープマッピングを実現します。抗体・抗原相互作用の確認であれ、特性解析であれ、メルクの製品はモノクローナル抗体選択のための信頼できるソリューションを提供します。 
関連分野
ELISAキット・試薬
ELISA Kits
迅速な定量的高感度分析物検出を低コストで実現。
MultiScreen<sup>®</sup> ELISAプレート
MultiScreen® ELISAプレート
独自のELISAを開発するための培地と高結合プレート。
96ウェル・384ウェルのMultiScreen<sup>®</sup> フィルタープレート
MultiScreen®フィルタープレート
リガンド結合アッセイやELISpotアッセイなどのためのフィルタープレート。
カスタムペプチド
カスタムペプチド
ペプチド設計、高品質合成、厳格なQC分析。
関連資料
メルクの製品・サービス