抗体医薬品の探索のための標的同定
充実したゲノムワイドなスクリーニングツールで標的を同定
標的探索には、疾患において重要な役割を果たしている特定の遺伝子やタンパク質の同定が必要です。メルクでは、モノクローナル抗体スクリーニングのための標的同定を促進するために、CRISPRやshRNAモダリティなどの包括的なゲノム修飾スクリーニングツール一式を提供しています。これらのツールは、幅広い細胞・生化学的ツールと組み合わせて、標的の検証と治療薬開発を加速させることができます。
標的同定・バリデーション用ツール
標的同定のための機能ゲノミクススクリーニングツール
充実したゲノムワイドな機能ゲノミクススクリーニングツールで新たな創薬ターゲットを同定しましょう。
- 遺伝子ノックアウト、機能欠失、機能獲得、または遺伝子摂動法の組み合わせのためのCRISPRスクリーニング
- 候補遺伝子のゲノムワイドトランスクリプトームプロファイリングを中心としたハイコンテント情報獲得のためのシングルセル解像度のプール型CRISPRスクリーニング
- RNAiライブラリー と RNAiシングルクローン による、標的探索における迅速な遺伝子標的化およびサイレンシング(発現抑制)
- 高品質DNA/RNAライブラリーの調製を円滑にするための NGS ライブラリー調製 用ツール
- より高い定量的転写プロファイリングスループットのためのプール型シングルセルRNAシーケンシング(scRNA-seq)
- ゲノム研究用のカスタムオリゴ
標的バリデーション用In vitro ツール
リード探索のための細胞アッセイの開発には、包括的評価のために生物学的関連性のあるモデルの作製が必要です。メルクの高品質 in vitro ソリューションには、アッセイ、試薬、細胞培養ツールなどがあり、これらはスクリーニングした標的のバリデーションや表現型の特定に役立つように設計されています。私たちは、薬剤スクリーニングのための組織特異的モデルの開発を可能にする疾患関連細胞株を幅広く取り揃えています。メルクのオルガノイドポートフォリオには、iPSC(iPS細胞)由来と患者由来のオルガノイドがあり、専用の培地、試薬、3D細胞培養プレートがサポートする生体模倣性の高いモデルにおける薬剤スクリーニングを可能にします。MultiScreen® HTS プレートでリード探索の可能性を最大化したり、Millicell® セルカルチャーインサートとプレートを用いてスケーラブルな6-、12-、24-、96-ウェルセルアッセイ環境を作ることができます。メルクのイムノアッセイプラットフォームソリューションとウェスタンブロッティングツールにより、あらゆるスケールにおけるバイオマーカーの高感度な定性・定量検出を実現できます。
関連分野
ECACCレポジトリ細胞株(日本国内取り扱いなし)、がん細胞株、細胞モデルなど。
ヒト初代細胞、正常・疾患PBMC、および免疫細胞。
高度細胞培養のためのヒトiPSC由来・患者由来オルガノイド。
より適切なin vitro モデルの自然で多次元的な増殖を促進。
細胞イメージングのための蛍光色素、プローブ、バイオセンサー、ラベリングテクノロジー。
電気泳動・検出のための試薬、消耗品、および機器。
次のステップで最善の決断を下すために信頼できるバイオマーカーデータ
細胞ベースアッセイ、ELISpot、リガンド結合などのためのろ過プレート
遺伝子発現解析のためのマルチプレックスscRNA-seq。
関連資料
- Pooled CRISPR Screening
CRISPR lentiviral products are powerful research tools for the discovery of novel targets essential to human health and disease. As a world leader in the production of lentiviral libraries, we design and build custom pools to any specifications.
- MULTI-seq Sample Multiplexing for Single Cell Analysis
scRNA-seq is a powerful tool to analyze gene expression at the single-cell level. MULTI-seq was developed to multiplex sample types, allowing for multiple samples to be pooled together in the same single-cell analysis workflow.
- The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
Recent improvements to the design of multiwell microplates, including use of membranes with reduced background fluorescence, have bolstered the widespread application of ELISpot assays.
- Designing Peptides
When selecting peptides for custom synthesis, several important factors should be considered during the design process. These considerations include sequence length, solubility, and sequence stability.
- Primary Cell Culture Basics
A comprehensive overview of animal and human primary cell lines and media and how they are used in cell culture applications.
関連動画
メルクの製品・サービス