Merck
C1764
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
タイプ
Type II-S
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-125 kDa
適合性
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コラゲナーゼは、終末糖化産物(AGE)研究のための動脈組織の調製に使用されています。この酵素は、その他のプロテアーゼと共に、ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒトの脳、肺上皮およびその他多くの組織の脱凝集にも使用されています。また、肝臓と腎臓の潅流研究、膵臓の消化、および非実質肝細胞の単離にも有効です。また、ラットの精巣上体脂肪体からの脂肪細胞の調製にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
組織から細胞を効果的に放出するには、コラケナーゼ酵素と中性プロテアーゼの両方が作用する必要があります。コラゲナーゼは、酵素1モル当たり4グラム原子のカルシウム(Ca2+)によって活性化されます。培養ろ液は、分子量が68~130 kDaの範囲である少なくとも7種の異なるプロテアーゼを含むと考えられます(最適pH:6.3~8.8)。本酵素は、配列-R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-を認識し、ほとんどの場合、Xは中性アミノ酸です。
注意
供給時点でのこの製品は-20℃で1年間安定です。37℃、50℃および-20℃では、30日間でFALGPAまたはプロテアーゼ活性が減少することはありません。粗コラゲナーゼ溶液は、アリコット(10 mg/mL)で急速凍結し、-20℃で凍結維持すれば安定です。さらに凍結・融解サイクルを繰り返すと、溶液が損傷を受けます。 この製品は、氷上に保つと100%の活性を7時間にわたって保持します。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
本製品は、Clostridium histolyticum由来のタイプII(C6885)コラゲナーゼから調製されています。 溶液は通常、TESCAバッファーにより1~2 mg/mLで調製されます(50 mM TES、0.36 mM塩化カルシウムを含む、37℃でpH 7.4)。また、本製品はクロストリパイン、非特異的中性プロテアーゼおよびトリプシン活性を含みます。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1764-50MG-PW:
C1764-500MG:
C1764-VAR:
C1764PROC:
C1764-BULK:
C1764-50MG:
C1764-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica M Kemppainen et al.
Biomaterials, 31(2), 279-287 (2009-10-13)
It has been widely postulated that scaffold permeability has a significant influence on chondrogenesis. However, since permeability has not been rigorously controlled in previous studies, there is no definitive conclusion as to how permeability affects cartilage regeneration by primary chondrocytes
Neža Adamič et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 23-23 (2022-01-23)
Severe equine asthma (SEA) is a common chronic respiratory disease and a significant health and well-being problem in horses. Current therapeutic strategies improve pulmonary function and clinical signs in some horses, but in the long-term, return to full athletic function
Victoria Gudiño et al.
Cell death & disease, 12(10), 873-873 (2021-09-27)
RAC1B is a tumour-related alternative splice isoform of the small GTPase RAC1, found overexpressed in a large number of tumour types. Building evidence suggests it promotes tumour progression but compelling in vivo evidence, demonstrating a role in driving tumour invasion
Jeffrey Dock et al.
PloS one, 12(8), e0182498-e0182498 (2017-08-24)
A hallmark of human immunosenescence is the accumulation of late-differentiated memory CD8+ T cells with features of replicative senescence, such as inability to proliferate, absence of CD28 expression, shortened telomeres, loss of telomerase activity, enhanced activation, and increased secretion of
Julian Wolf et al.
STAR protocols, 3(4), 101754-101754 (2022-10-09)
This protocol describes an ex vivo model to quantify enzymatic effects on vitreous liquefaction using porcine eyes in a transwell-plate system via induced syneresis. It provides a standardized dissection process and performs critical steps for gel-liquid separation with high precision, minimal
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.