由来生物
Clostridium histolyticum
品質水準
タイプ
Type VIII
形状
powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-125 kDa
適合性
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒト脳、肺上皮およびその他の多数の組織の脱凝集のために他のプロテアーゼと共に使用する進行グルコシル化最終産物(AGE)の研究を目的とした動脈組織の調製のため。
- 肝臓および腎臓灌流試験、膵臓の分解および非実質肝細胞の分離のため。
- ラット肝臓からの生肝細胞の調製のため、またラット脂肪組織からの脂肪細胞の分離のため
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2139-100MG-PW:
C2139-5G:
C2139-1G-PW:
C2139-100MG:
C2139-500MG-PW:
C2139-25MG:
C2139-5G-PW:
C2139-500MG:
C2139-1G:
C2139-BULK:
C2139-50MG:
C2139-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.