Merck
C2399
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
lyophilized powder
比活性
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
精製方法
chromatography
溶解性
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Clostridium histolyticum(クロストリジウムヒストリチクム)由来のコラゲナーゼは以下の用途に用いられています。
  • マウスにおける脳内出血の誘発
  • 免疫蛍光染色のためのコラーゲン3Dゲルの消化
  • マウスにおける局所性血液溢出・出血の誘発
コラゲナーゼは、終末糖化産物(AGE)の研究を目的とした動脈組織の処理に用いられています。また、ヒト腫瘍、マウス腎、ヒト脳、肺、上皮、その他多くの組織の細胞分散に、他のプロテアーゼとともに用いられています。肝臓および腎臓の灌流試験、膵島の分離、非実質肝細胞の単離にも有用です。
生物化学的/生理学的作用
Clostridium histolyticumには2種類のコラゲナーゼが含まれています。クロストリジウムコラゲナーゼは哺乳類コラゲナーゼよりも有効です。コラーゲン三重らせん体を複数部位で切断します。クロストリジウムコラゲナーゼはガス壊そにおける細菌侵入に関与しています。
組織から効果的に細胞を分離するには、コラゲナーゼ酵素と中性プロテアーゼの両方の作用が必要です。コラゲナーゼは酵素1モルあたり4 gのカルシウム原子(Ca2+)によって活性化されます。細胞ろ液には、分子量68~130 kDaの7種類以上のプロテアーゼ(至適pH:6.3~8.8)が含まれていると考えられます。コラゲナーゼは配列-R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-を認識します。このXは、ほとんどの場合中性アミノ酸です。
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
タイプVII(C0773)から調製します。原液は0.36 mM塩化カルシウムを含有する37℃、pH7.4の50 mM TES緩衝液(TESCA)1 mLにコラゲナーゼ0.05~0.1 mgを溶解して調製します。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2399-15KU-PW:
C2399-1.5KU:
C2399-3KU:
C2399-7.5KU:
C2399-7.5KU-PW:
C2399-PH:
C2399-15KU:
C2399-BULK:
C2399-VAR:
C2399-3KU-PW:
C2399-1.5KU-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silke Proesmans et al.
Frontiers in medicine, 8, 744157-744157 (2021-11-09)
Introduction: [18F]-FDG PET is a widely used imaging modality that visualizes cellular glucose uptake and provides functional information on the metabolic state of different tissues in vivo. Various quantification methods can be used to evaluate glucose metabolism in the brain
The proto-oncoprotein SYT (SS18) controls ATP release and regulates cyst formation by polarized MDCK cells
Chittezhath M, et al.
Experimental Cell Research, 314(19), 3551-3562 (2008)
Yasunori Asao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 529(3), 590-595 (2020-08-02)
Intracerebral hemorrhage (ICH) is one of the most severe subtypes of stroke with high morbidity and mortality. Although a lot of drug discovery studies have been conducted, the drugs with satisfactory therapeutic effects for motor paralysis after ICH have yet
Mohammed Alshareef et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
Germinal matrix hemorrhage (GMH) is a devastating disease of infancy that results in intraventricular hemorrhage, post-hemorrhagic hydrocephalus (PHH), periventricular leukomalacia, and neurocognitive deficits. There are no curative treatments and limited surgical options. We developed and characterized a mouse model of
Nrg1 Intracellular Signaling Is Neuroprotective upon Stroke
Navarro-Gonzalez C, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.