アッセイ
99%
含みます
20 ppm 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChI Key
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111848-VAR:
111848-50G:
111848-10G:
111848-BULK:
111848-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック