Merck
131482
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiosemicarbazide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCSNHNH2
CAS番号:
分子量:
167.23
Beilstein:
608285
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazine
thiourea
SMILES記法
NNC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3S/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
KKIGUVBJOHCXSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Phenylthiosemicarbazide was used in the synthesis of amberlite XAD resins. It was also used in the synthesis of a series of thiosemicarbazones.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
131482-50G:
131482-VAR:
131482-BULK:
131482-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin W Hicks et al.
Chemistry & biodiversity, 5(11), 2415-2422 (2008-11-28)
Addition of thiosemicarbazide, 4-allylthiosemicarbazide, and 4-phenylthiosemicarbazide to (formylphenyl)boronic acids affords a series of thiosemicarbazones containing boronic acids. Addition of 2-formylphenylboronic acid to the thiosemicarbazides gave the corresponding cyclic 2,3,1-benzodiazaborines. All new compounds have been investigated for potential antifungal activity.
Derya Kara et al.
Journal of hazardous materials, 165(1-3), 1165-1169 (2008-12-17)
A matrix separation and analyte preconcentration system using Amberlite XAD copolymer resins functionalized by Schiff base reactions coupled with atomic spectrometry has been developed. Three different functionalized Amberlite XAD resins were synthesized using 4-phenylthiosemicarbazide, 2,3-dihydroxybenzaldehyde and 2-thiophenecarboxaldehyde as reagents. These