蒸気圧
1 mmHg ( 84.5 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI Key
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
137731-5G:
137731-100G:
137731-BULK:
137731-10KG:
137731-VAR:
137731-2KG:
137731-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)