Merck
152811
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロフェニルヒドラジン 塩酸塩
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
213.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
hydrazine
SMILES記法
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI Key
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarboxylate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152811-25G:
152811-100G:
152811-BULK:
152811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daisuke Hirose et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(17), 4613-4617 (2013-03-08)
Aerobic recycling: A catalytic amount of a hydrazine reagent is sufficient to promote Mitsunobu reactions in the presence of triphenylphosphine, an iron catalyst, and air. The active form of the catalyst, an azo species, can be readily generated by iron-catalyzed