Merck
160644
Sigma-Aldrich
3-アミノピラゾール
98%
別名:
3-AP, 3-ピラゾールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3
CAS番号:
分子量:
83.09
Beilstein:
1618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
InChI Key
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-アミノピラゾールは、ヘテロアリールアミンです。
アプリケーション
3-アミノピラゾールは、1H-NMRによるフェロセノイルペプチドの分光学的解析に使用されています。また、以下の合成にも使用されています:
  • 対称的なβ-ジケトンとの縮合による、対称的ジアルキルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン
  • 3,4-縮環クマリン
  • 医薬品目的の複素環化合物
  • ピラゾロピリミジン
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
160644-10G:
160644-BULK:
160644-2.5G:
160644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(5), 460-464 (1975-05-01)
A number of 3-bromo-, 3-nitro-, and 3-ethoxycarbonyl-5,7-dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines were synthesized and screened as in vitro cAMP phosphodiesterase inhibitors. The condensation of 3-aminopyrazole with symmetrical beta-diketones (acetylacetone, heptane-3,5-dione, etc.) afforded symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines (5). The reaction of 3-aminopyrazole with unsymmetrical beta-diketones (hexane-2,4-dione, heptane-3,5-dione
Synthesis and structure of some 3, 4-annelated coumarin systems.
Govori S, et al.
Heterocyclic Communications, 8(2), 129-134 (2002)
Tetrahedron Letters, 47, 2611-2611 (2006)
Trends Heterocycl. Chem., 2, 97-97 (1991)
The interaction of ferrocenoyl peptides with 3-aminopyrazole.
Saweczko P and Kraatz H-B.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 185-198 (1999)