製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
98-100 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メトキシ安息香酸は、Moraxella osloensis(モラクセラ・オスロエンシス)の培養培地に炭素サプリメントとして添加されました。 2-メトキシ安息香酸の光物理学的性質は、時間相間単一光子計数および蛍光アップコンバージョン法の両方を用いて調べられています。
アプリケーション
2-メトキシ安息香酸は、トマト(Lycopersicon esculentum)細胞中の遊離・結合サリチル酸のHPLC定量において内部標準として使用されました。また、フタリドの合成でも使用されました。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
169978-VAR:
169978-BULK:
169978-100G:
169978-500G:
169978-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heterocycles, 39, 47-47 (1994)
Involvement of endogenous salicylic acid content, lipoxygenase and antioxidant enzyme activities in the response of tomato cell suspension cultures to NaCl.
Molina A, et al.
The New phytologist, 156(3), 409-415 (2002)
The photophysics of salicylic acid derivatives in aqueous solution.
Pozdnyakov IP, et al.
Journal of the Physical Society of Japan, 22(5), 449-454 (2009)
R L Crawford et al.
Journal of bacteriology, 121(3), 794-799 (1975-03-01)
Gentisate:oxygen 1,2-oxidoreductase (decyclizing) (EC 1.13.11.4; gentisate 1,2-dioxygenase) from Moraxella osloensis was purified to homogeneity as shown by polyacrylamide gel electrophoresis. The enzyme has a molecular weight of about 154,000 and gives rise to subunits of molecular weight 40,000 in the
T Sasaki et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 50(5), 905-909 (1999-04-24)
For in vivo measurement of the hydroxyl radical (.OH), we synthesized [11C]salicylic acid, [11C]O-acetylsalicylic acid and [11C]2-methoxybenzoic acid by carboxylation of 2-bromomagnesiumanisol using [11C]CO2. The radiochemical yield of [11C]salicylic acid, [11C]O-acetylsalicylic acid and [11C]2-methoxybenzoic acid calculated from trapped [11C]CO2 in