Merck
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND4Br
CAS番号:
分子量:
101.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
密度
2.528 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI Key
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
176575-5G:
176575-BULK:
176575-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)