Merck
184268
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl alcohol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
164.24
Beilstein:
1860665
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
140 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
InChI Key
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-tert-Butylbenzyl alcohol forms inclusion complex with β-cyclodextrin and crystal structure of complex has been studied. Selective oxidation of 4-tert-butylbenzyl alcohol by hypochlorite and phase transfer catalyst has been investigated in a membrane reactor.
アプリケーション
4-tert-Butylbenzyl alcohol was used in preparation of novel copolyimides bearing bulky pendent groups by chemical modification of a copolyimide precursor containing carboxylic acid groups.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
262.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
128 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
184268-5G:
184268-VAR:
184268-25G:
184268-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)