Merck
188131
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
密度
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cc1cccc(CCO)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3
InChI Key
KWHVBVJDKLSOTB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methylphenethyl alcohol (2-(3-methylphenyl) ethanol) is commonly used as fragrance ingredient.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
188131-1G:
188131-BULK:
188131-VAR:
188131-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S173-S175 (2011-11-01)
A toxicologic and dermatologic review of 2-(3-methylphenyl) ethanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-(3-Methylphenyl) ethanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a primary alcohol. The AAAs are a structurally diverse