Merck
189979
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド-d7
≥99.5 atom % D
別名:
DMF-d7, ヘプタジューテロ-N,N-ジメチルホルムアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCON(CD3)2
CAS番号:
分子量:
80.14
Beilstein:
1908468
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド-d7 (DMF-d7)は、N,N-ジメチルホルムアミドの重水素化誘導体です。この同位体純度は99.5原子%Dです。これは、ルーチンのNMR分析(品質がそれほど重要ではない場合は常温で行われます)に適した標準的純度の溶媒です。これは、パルス中性子回折研究により、塩化リチウム(LiCl)の1.7モル溶液の溶媒和を評価するための溶媒として関与します。ネマチック相で配向したDMF-d7の四重極分裂および四極結合定数は、重陽子磁気共鳴研究により評価されています。DMF-d7は強力な抗がん剤と考えられています。
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミド-d7は、ラットにおけるその代謝を2H NMR分光法で研究するために使用される場合があります。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
189979-10X1G-N:
189979-5X10G-N:
189979-10X1ML:4548173315546
189979-5G:4548173305622
189979-5X10G-NA:
189979-BULK:
189979-10G:4548173305615
189979-5X0.5ML:4548173315553
189979-VAR:
189979-1G:4548173305608
189979-10X0.75ML:4548173315539
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: application to N, N-dimethylformamide.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 687-692 (1993)
Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection with application to the metabolism of N-dimethylformamide-d7.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(1), 1-5 (1997)
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys. , 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.