Merck
204544
Sigma-Aldrich
テルル
pieces, 99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Te
CAS番号:
分子量:
127.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141913
eCl@ss:
38040201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
pieces
抵抗性
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
密度
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Te]
InChI
1S/Te
InChI Key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テルルは、優れた光伝導性と熱伝導性を備えたバンドギャップが狭いp型半導体半金属です。太陽光発電パネル、熱電子デバイスおよび合金の基本要素として広く使用されています。
アプリケーション
テルルは、熱電材料およびテルル化物ナノワイヤーのようなトポロジカル絶縁体などの先進的材料に不可欠な構成要素です。この材料の形状は、MBEなどの真空蒸着技術に最適です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204544-100G:4548173930411
204544-BULK:
204544-VAR:
204544-20G:4548173930428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Biomethylation of selenium and tellurium: microorganisms and plants.
Thomas G Chasteen et al.
Chemical reviews, 103(1), 1-25 (2003-01-09)
Vijay P Singh et al.
Organic letters, 15(24), 6274-6277 (2013-11-28)
In an effort to improve the chain-breaking capacity of the natural antioxidants, an octyltelluro group was introduced next to the phenolic moiety in β- and δ-tocopherol. The new vitamin E analogues quenched peroxyl radicals more efficiently than α-tocopherol and were
Raymond J Turner et al.
Biotechnology advances, 30(5), 954-963 (2011-09-13)
Here, we overview the most recent advances in understanding the bacterial mechanisms that stay behind the reduction of tellurium oxyanions in both planktonic cells and biofilms. This is a topic of interest for basic and applied research because microorganisms are