Merck
214566
Sigma-Aldrich
アシッドグリーン25
Dye content ≥60 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H20N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
622.58
カラーインデックス番号:
61570
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥60%
mp
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm
642 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
アプリケーション
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
214566-50G:
214566-VAR:
214566-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
W Hiebl et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 222(4), 309-311 (2005-04-22)
The azo dye trypan blue and the cyanine dye indocyanine green have been used in ophthalmology since the 1980 s to dye the anterior capsule in cataract operations and to stain epiretinal membranes in order to remove the membrana limitans
Xin-Hui Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2784-2795 (2012-03-08)
A new sorbent material, barium sulfate-Direct Blending Yellow D-3RNL hybrid (BSD), was synthesized and characterized by various methods. Both the anionic dyes, Reactive Brilliant Red X-3B and Weak Acid Green GS were hardly adsorbed by the BSD material, while the