Merck
219371
Sigma-Aldrich
3-フルオロベンゾトリフルオリド
99%
別名:
α,α,α,3-テトラフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
164.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Fluorobenzotrifluoride was used:
  • as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene
  • used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
219371-VAR:
219371-BULK:
219371-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aromatic Fluorine Compounds. I. The Synthesis of 2, 5-and 3, 5-Difluorobenzotrifluorides1.
Finger GC and Reed FH.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1972-1974 (1944)
David J Vinyard et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(37), 8529-8533 (2008-08-30)
The electrogenerated chemiluminescence (ECL) of 9,10-diphenylanthracene (DPA), rubrene, and anthracene has been studied in fluorinated aromatic solvents. Mixed annihilation ECL between aromatic luminophores and quinones was observed in solvent systems containing acetonitrile and either benzene, benzotrifluoride, 3-fluorobenzotrifluoride, or 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene. Increases